1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 EUR
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Formule: C₁₄H₁₂O
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040725
CAS nummer: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III