2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 22 EUR
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039056
CAS nummer: 223575-76-6