1-Boc-5-iodoindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 103 EUR
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindole 97%
1-Boc-5-iodoindole
Formule: C₁₃H₁₄INO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258644
CAS nummer: 374818-66-3