4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 171 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426504
CAS nummer: 7079-15-4