4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7366-1G OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA 27.8 EUR
APOSOR7366-1G APOSOR7366-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Smeltpunt: 290…292 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424592
CAS nummer: 5748-41-4