2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 267 EUR
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039066
CAS nummer: 6720-26-9