3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 322 EUR
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039067
CAS nummer: 100538-35-0