3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 157 EUR
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Smeltpunt: 174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039068
CAS nummer: 222180-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III