3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 22 EUR
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Smeltpunt: 231…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039069
CAS nummer: 222180-23-6