5-Amino-3-methylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 64.3 EUR
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003151
CAS nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9