Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 14.8 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662902
CAS nummer: 2327-45-9