3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 EUR
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Smeltpunt: 122…126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027274
CAS nummer: 13526-66-4