3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 125 EUR
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027206
CAS nummer: 874288-30-9