3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 125 EUR
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BClNO₃
Smeltpunt: 294…297 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027260
CAS nummer: 957060-97-8