2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 220 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Formule: C₉H₁₈O
Kookpunt: 152…153 °C
Dichtheid: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008845
CAS nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3,III