Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 291 EUR
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₅ClO₄S
Smeltpunt: 115…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01941320
CAS nummer: 10543-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II