2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 136 EUR
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039091
CAS nummer: 210884-99-4