4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 65.9 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
Smeltpunt: 137…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216489
CAS nummer: 22821-76-7