4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7448-1G OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA 233 EUR
APOSOR7448-1G APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424668
CAS nummer: 53059-28-2