2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631913
CAS nummer: 421553-62-0