3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7456-100MG OR7456-1G OR7456-5G
APOSOR7456-100MGEA 0 EUR
APOSOR7456-100MG APOSOR7456-1G APOSOR7456-5G
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424626
CAS nummer: 126485-58-3