4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 93.5 EUR
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424627
CAS nummer: 118350-17-7