4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 481 EUR
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862517
CAS nummer: 52988-34-8