4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7466-250MG OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA 58.6 EUR
APOSOR7466-250MG APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426469
CAS nummer: 18110-71-9