5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 44 EUR
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03937477
CAS nummer: 52938-99-5