1-Naphthoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 58.8 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Formule: C₁₁H₇ClO
Kookpunt: 190 °C/35mmHg
Smeltpunt: 16…19 °C
Dichtheid: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004002
CAS nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II