3-Allylsalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR7500T-1G OR7500T-5G
APOSOR7500T-1GEA 76.2 EUR
APOSOR7500T-1G APOSOR7500T-5G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 45 °C
Dichtheid: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037364
CAS nummer: 24019-66-7