4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 139 EUR
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258938
CAS nummer: 36393-42-7