2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7515-1G OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA 93.5 EUR
APOSOR7515-1G APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5748-43-6