Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7530-1G OR7530-5G
APOSOR7530-1GEA 64.6 EUR
APOSOR7530-1G APOSOR7530-5G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039123
CAS nummer: 70916-89-1