6-Bromo-1-hexene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 76 EUR
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexene 96%
6-Bromo-1-hexene
Formule: C₆H₁₁Br
Kookpunt: 47…51 °C/16mmHg
Dichtheid: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000269
CAS nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III