Silver bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Argentous bromide
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 22 EUR
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Silver bromide
Silver bromide
Formule: AgBr
MW: 187.77 g/mol
Kookpunt: 1300
Smeltpunt: 432 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003398
CAS nummer: 7785-23-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,08649