1-Bromononane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 90.6 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Kookpunt: 200…201 °C
Dichtheid: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000278
CAS nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2