p-Tolylhydrazinium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7543-100G OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA 176 EUR
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
p-Tolylhydrazinium chloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012940
CAS nummer: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III