Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7545-1G OR7545-250MG OR7545-500MG OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA 263 EUR
APOSOR7545-1G APOSOR7545-250MG APOSOR7545-500MG APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039126
CAS nummer: 39732-01-9