3-Butyne-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 169 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butyne-2-one 98%
3-Butyne-2-one
Formule: C₄H₄O
Kookpunt: 84…86 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –1 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008775
CAS nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II