2-Bromo-3-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 61.4 EUR
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-methoxypyridine
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 45…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570896
CAS nummer: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9