3,5-Dichloro-4-pyridone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 22 EUR
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Smeltpunt: 325 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051673
CAS nummer: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5