(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 187 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formule: C₈H₅Cl
MW: 136.58 g/mol
Kookpunt: 82 °C/12mmHg
Dichtheid: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00269951
CAS nummer: 873-31-4