3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 22 EUR
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646135
CAS nummer: 932-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III