2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 0 EUR
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004105
CAS nummer: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0