3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 184 EUR
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171551
CAS nummer: 13432-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III