3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 EUR
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₃N₃
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067987
CAS nummer: 82560-12-1