4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 70.1 EUR
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₈OS
Smeltpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039151
CAS nummer: 157730-74-0