3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 180 EUR
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041687
CAS nummer: 23418-85-1