4-Cyanopiperidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 22 EUR
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Kookpunt: 121…123 °C/30mmHg
Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05022468
CAS nummer: 4395-98-6