2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 367 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formule: C₁₀H₁₅BrN₄O
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03452782
CAS nummer: 849021-42-7