2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 274 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039870
CAS nummer: 458532-84-8