2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7621-1G OR7621-5G
APOSOR7621-1GEA 182 EUR
APOSOR7621-1G APOSOR7621-5G
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇BrO₂
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261895
CAS nummer: 709648-68-0