2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 113 EUR
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₅NO
Smeltpunt: 224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01241608
CAS nummer: 29957-81-1